missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ACHP Hydrochloride, MedChemExpress

Code produit. p-200099726
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 16461697

Marque: Medchem Express HY13060

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

MedChemExpress ACHP Hydrochloride (IKK-2 Inhibitor VIII) is a highly potent and selective IKK-β inhibitor with an IC50 of 8.5 nM.

ACHP Hydrochloride (IKK-2 Inhibitor VIII) is a highly potent and selective IKK-β inhibitor with an IC50 of 8.5 nM.

Spécification

Nom chimique ou matériau ACHP Hydrochloride
CAS 406209-26-5
Couleur Jaune
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C21H25ClN4O2
Quantité 50 mg
Synonyme IKK-2 Inhibitor VIII
Informations sur la solubilité DMSO : 50 mg/mL (124.72 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (ultrasonic;warming;heat to 60°C) (insoluble)
SMILES N#CC1=C(C=C(N=C1N)C2=C(C=CC=C2OCC3CC3)O)C4CCNCC4.[H]Cl
Poids moléculaire (g/mol) 400.9
Poids de la formule 400.9
Pourcentage de pureté 98.1%
Qualité Research
Forme physique Powder
À utiliser avec (application) COVID-19-immunoregulation
Afficher plus Afficher moins

Research purposes only

Correction du contenu d'un produit

Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis