Learn More
Pointes de matrices extractibles d’acides, SPEX CertiPrep™
Tous les produits SPEX Certiprep ProduitsDescription
Includes
Flacon d’échantillonnage automatique, certificat d'analyse Traceable NIST agréé ISO/CEI 17025 et Guide ISO/CEI 34, fiche de données de sécurité
Étalon organique pour GC, GC/MS, HPLC, LC/MS et autres instruments analytiques
| Analyte | N° CAS | Concentration |
|---|---|---|
| 2-Chlorophénol | 95-57-8 | 1500μg/ml |
| 4-Chloro-3-méthylphénol | 59-50-7 | 1500μg/ml |
| 4-Nitrophénol | 100-02-7 | 1500μg/ml |
| Pentachlorophénol | 87-86-5 | 1500μg/ml |
| Phénol | 108-95-2 | 1500μg/ml |
| Bleu de bromophénol | 115-39-9 | 1000 μg/ml |
Certifications
Agréé par A2LA pour ISO/CEI 17025 et le Guide ISO/CEI34 et certifié par UL-DQS selon ISO 9001
Compliance
Conformité GHS / OSHA
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Acid Extractable Matrix Spikes |
| Conditionnement | Ampoule en verre ambrée prélimée 2 ml |
| CAS | 95-57-8, 59-50-7, 100-02-7, 87-86-5, 108-95-2, 115-39-9 |
| Concentration or Composition Notes | Le certificat d’analyse présente les analytes cibles jusqu’à +/ −2 % de précision, avec un ajustement en fonction de la pureté des matières premières. |
| Noms d’analytes ou de composants | 2-Chlorophenol (1500μg/mL),4-Chloro-3-methylphenol (1500μg/mL),4-Nitrophenol (1500μg/mL) |
| À utiliser avec (équipement) | GC, GC/MS, HPLC, LC/MS et autres instruments analytiques |
| Élément | 2-Chlorophenol, 4-Chloro-3-methylphenol, 4-Nitrophenol |
| Solvent or Matrix | Methanol |
| Quantité | 1 ml |
Sécurité et traitement
- ACID EXTRACTABLE MATRIX SPIKES
- Dangers
- Toxicité aiguë Catégorie 3
- Cancérogénicité Catégorie 2
- Liquide inflammable Catégorie 2
- Sensibilisation cutanée Catégorie 1
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition unique Catégorie 1
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
- H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
- H331-Toxique par inhalation.
- H351-Susceptible de provoquer le cancer.
- H370-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P241-Utiliser du matériel électrique/de ventilation/d'éclairage/ antidéflagrant.
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P405-Garder sous clef.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
- MIXTURE LIST-Contain: chlorocresol, pentachlorophenol
Produit exclusivement destiné à un usage en laboratoire