Learn More
Thermo Scientific Chemicals Sel de sodium acide fuchsine
Code produit. 11455856
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
25g
500g
Code produit. 11455856
Marque: Thermo Scientific Chemicals B22222.14
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 3244-88-0 | C20H19N3Na2O9S3 | 587.544 g/mol
Acid Fuchsin sodium salt is used as a pH indicator. It is one of the dyes used in Masson’s Trichome Stain where it is used to distinguish muscle from collagen.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le sel de sodium d’acide fuchsine est utilisé comme indicateur de pH. Il s‘agit de l‘un des colorants utilisés dans la coloration trichome de Masson où il est utilisé pour distinguer le muscle du collagène.
Solubilité
Soluble dans l’eau (1 mg/ml).
Remarques
Stocker dans un endroit sec. Stocker dans un récipient fermé. Conserver à l’écart des agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3244-88-0
Formule moléculaire C20H19N3Na2O9S3
Poids moléculaire (g/mol) 587.544
Numéro MDL MFCD00013286
Clé InChI VCEFFPMSOGDMJX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme acid fuchsin, acidal fuchsine, acid fuchsine, acidal magenta, fuchsine acid, fuchsin acid, p-fuchsine acid, acid fuchsine n, acid fuchsine o, acid fuchsine s
CID PubChem 131852436
Nom IUPAC 3-[bis(4-amino-3-sulfophényl)méthylidène]-6-imino-5-méthylcyclohexa-1,4-diène-1-acide sulfonique ; sodium
SMILES CC1=CC(=C(C2=CC(=C(C=C2)N)S(=O)(=O)O)C3=CC(=C(C=C3)N)S(=O)(=O)O)C=C(C1=N)S(=O)(=O)O.[Na].[Na]
Spécification
Nom chimique ou matériau Acid Fuchsin sodium salt
Quantité 25 g
Beilstein 4111656
Merck Index 14,107
Informations sur la solubilité Soluble in water (1mg/ml).
Poids de la formule 585.53