Learn More
Indice d'acide standard 0,5 mgKOH/g. Matériaux de référence destinés à être utilisés pour la détermination de l'acide, VHG™
Description
Indice d'acide standard 0,5 mgKOH/g. Matériaux de référence destinés à être utilisés pour la détermination de l'acide
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Potassium hydroxide |
| CAS | 1310-58-3 |
| Méthodes | Titration potentiométrique |
| Noms d’analytes ou de composants | Potassium hydroxide |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Formule moléculaire | H K O |
| Concentration | 0.5 mg/g |
| Certifications/Conformité | ISO 17034 |
| Synonyme | Potassium hydroxide |
| Formule InChI | InChI=1S/K.H2O/h;1H2/q+1;/p-1 |
| Afficher plus |