Learn More
EKASTU Safety Hotte anti-acide pour C 607 et SFERA
Code produit 10476981
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Jaune
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur
10476981 Jaune
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10476981 Fournisseur EKASTU Safety Code fournisseur 666971
 Article restreint
Expédition estimée: 01-04-2027
EKASTU La cagoule antiacide pour C 607/SFERA couvre la tête et le cou et comporte une ouverture pour masque avec un col anti-plomb.
Spécification
Type de produit Capot résistant aux acides
Dimensions Universel
Matériau Polyester enduit de PVC
Couleur Jaune
Jetable Réutilisable
À utiliser avec (équipement) Masque facial intégral C 607/Selecta (Classe 2), Masque facial intégral SFERA (Classe 3)
Quantité 1 de chaque
Dimensions (L x l x H) 25,5 x 3,5 x 39,0 cm
Poids (métrique) Env. 296 g
Type de cagoule Capot résistant aux acides