Learn More
Fisherbrand™ Bac d’immersion en plastique résistant aux acides
Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
:
Pour unités à ultrasons analogues T 1040/H Transonic
Description
- Avec couvercle
Spécification
Spécification
| Type | Bac résistant aux acides avec couvercle |
| À utiliser avec (équipement) | Unité à ultrasons analogique Transonic, T 1040/H |
| Comprend | Couvercle |
| Matériau | Plastique |