Learn More
ACP-105, MedChemExpress
Code produit. 16450907
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
Code produit. 16450907
Marque: Medchem Express HY112256
MedChemExpress ACP-105 is an orally available, selective amd potent androgen receptor modulator (SARM), with pEC50s of 9.0 and 9.3 for AR wild type and T877A mutant, respectively.
ACP-105 is an orally available, selective amd potent androgen receptor modulator (SARM), with pEC50s of 9.0 and 9.3 for AR wild type and T877A mutant, respectively.
Spécification
Nom chimique ou matériau ACP-105
Forme physique Solid
CAS 899821-23-9
Couleur Jaune clair
Quantité 50 mg
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C16H19ClN2O
À utiliser avec (application) COVID-19-immunoregulation
Informations sur la solubilité DMSO : ≥ 103 mg/mL (354.21 mM)
SMILES N#CC1=CC=C(N2[C@@H]3C[C@](O)(C)C[C@H]2CC3)C(C)=C1Cl
Poids moléculaire (g/mol) 290.79
Poids de la formule 290.79
Pourcentage de pureté 99.33%
Qualité Research
Afficher plus Afficher moins
Research purposes only
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.