Learn More
- Home
- Products
- Colonnes et cartouches de chromatographie
- Colonnes et cartouches HPLC
- Colonnes HPLC
- Waters Corporation ACQUITY UPLC BEH Column
Waters Corporation ACQUITY UPLC BEH Column
Code produit. 10461415
Change view
Click to view available options
Longueur (métrique):
30 mm
50 mm
75 mm
100 mm
150 mm
Diamètre (métrique):
1 mm
2,1 mm
3 mm
Quantité:
1 de chaque
3/paquet
Conditionnement:
1 pièce
3 pièces
| Code produit. | Longueur (métrique) | Diamètre (métrique) | Quantité | unitSize |
|---|---|---|---|---|
| 10461415 | 50 mm | 1 mm | 1 de chaque | - |
| 13272910 | 100 mm | 1 mm | 1 de chaque | - |
| 13282910 | 50 mm | 2,1 mm | 1 de chaque | 1 pièce |
| 15131449 | 100 mm | 2,1 mm | 1 de chaque | 1 pièce |
| 13195059 | 150 mm | 1 mm | 1 de chaque | 1 pièce |
| 13125069 | 150 mm | 2,1 mm | 1 de chaque | 1 pièce |
| 13147579 | 100 mm | 2,1 mm | 3/paquet | - |
| 13273250 | 30 mm | 2,1 mm | 1 de chaque | 1 pièce |
| 13117579 | 50 mm | 1 mm | 3/paquet | 3 pièces |
| 13127579 | 100 mm | 1 mm | 3/paquet | - |
| 13137579 | 50 mm | 2,1 mm | 3/paquet | - |
| 13159909 | 150 mm | 1 mm | 3/paquet | - |
| 13199909 | 150 mm | 2,1 mm | 3/paquet | - |
| 13189939 | 30 mm | 2,1 mm | 3/paquet | 3 pièces |
| 13273810 | 150 mm | 3 mm | 1 de chaque | 1 pièce |
| 13253810 | 50 mm | 3 mm | 1 de chaque | 1 pièce |
| 13200010 | 150 mm | 3 mm | 3/paquet | 3 pièces |
| 13243810 | 30 mm | 3 mm | 1 de chaque | - |
| 13263810 | 100 mm | 3 mm | 1 de chaque | - |
| 13270000 | 30 mm | 3 mm | 3/paquet | 3 pièces |
| 13280000 | 50 mm | 3 mm | 3/paquet | - |
| 13290000 | 100 mm | 3 mm | 3/paquet | - |
| 17193202 | 75 mm | 2,1 mm | 1 de chaque | 1 pièce |
| 17143212 | 75 mm | 3 mm | 1 de chaque | 1 pièce |
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- A method developer may prefer the speed offered by a less retentive column, while improving peak shape and chromatographic performance.
- The trifunctionally bonded BEH particles offer the widest usable pH range (1 - 12), superior low pH stability, and ultra-low column bleed.
Spécification
Spécification
| Diamètre (métrique) | 1 mm |
| Longueur (métrique) | 50 mm |
| Pression max. | 18000 psi (1240 Bar) |
| Forme des particules | Sphérique |
| Granulométrie | 1,7 μm |
| Porosité | 130 Å |
| Quantité | 1 de chaque |
| Type d’USP | L7 |
| “End-capped” | Oui |
| Type | Colonne |