Learn More
Waters Corporation ACQUITY UPLC HSS T3 Column
Click to view available options
Longueur (métrique):
30 mm
50 mm
100 mm
150 mm
Diamètre (métrique):
1 mm
2,1 mm
3 mm
Quantité:
1 de chaque
3/paquet
Conditionnement:
1 pièce
3 pièces
Description
- The universal, silica-based bonded phase used for the ACQUITY HSS T3 sorbents is compatible with 100% aqueous mobile phase and should be your first choice when developing separations for polar and non-polar compounds.
Spécification
Spécification
| Diamètre (métrique) | 1 mm |
| Longueur (métrique) | 150 mm |
| Pression max. | 18000 psi (1240 Bar) |
| Forme des particules | Sphérique |
| Granulométrie | 1,8 μm |
| Porosité | 100 Å |
| Quantité | 1 de chaque |
| Type d’USP | L1 |
| “End-capped” | Oui |
| Type | Colonne |
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.