Learn More
Acridine, Mikromol™
Code produit 17991366
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
Conditionnement:
25mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17991366 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17991366 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0422.070025
 Article restreint
Expédition estimée: 13-01-2027
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
Acridine
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Acridine
CAS 260-94-6
Noms d’analytes ou de composants Acridine
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C13 H9 N
Certifications/Conformité ISO 9001
Synonyme Acridine, 10-Azaanthracene, 2,3-Benzoquinoline, 9-Azaanthracene, Benzo[b]quinoline, Dibenzo[b,e]pyridine, NSC 3408
Formule InChI InChI=1S/C13H9N/c1-3-7-12-10(5-1)9-11-6-2-4-8-13(11)14-12/h1-9H
SMILES c1ccc2nc3ccccc3cc2c1
Nom IUPAC Acridine
Poids moléculaire (g/mol) 179.22
Quantité 25 mg
Poids de la formule 179,0735 g/mol
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.