Learn More
Cytiva Dispositif d’aération Acro™ 37 TF avec membrane en PTFE
Code produit. 17104321
Change view
Click to view available options
Quantité:
200/Paquet
24/paquet
Conditionnement:
200 pièces
24 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit. Quantité unitSize
17104321 24/paquet 24 pièces
17114321 200/Paquet 200 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit. 17104321 Fournisseur Cytiva Code fournisseur 4464
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Filtres jetables et polyvalents pour ventiler les petits volumes, le solvant et la filtration des gaz.
  • La membrane en PTFE et le boîtier en polypropylène présentent une grande compatibilité chimique.
  • Ce produit n’est pas approuvé pour les applications médicales, cliniques, chirurgicales ou autres.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Matériau (membrane) PTFE
Porosité 0,2 μm
Stérilité Non stérile
Zone de filtration 7,5 cm2
Quantité 24/paquet
Diamètre (métrique) 37 mm