Learn More
Cytiva Dispositifs d’aération Acro™ 50 avec membrane en PTFE
Code produit. 17124291
Change view
Click to view available options
Porosité:
0,2 μm
0,45 μm
1 μm
Type d’entrée:
Connexions à raccord cannelé cranté
Raccord de tuyau droit de 3/8 po
Raccordement MNPT de 1/8 po
Quantité:
18 /paquet
72/paquet
Conditionnement:
18 pièces
72 pièces
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit. Porosité Type d’entrée Quantité unitSize
17124291 0,2 μm Connexions à raccord cannelé cranté 18 /paquet 18 pièces
17114291 0,2 μm Connexions à raccord cannelé cranté 72/paquet 72 pièces
17154291 1 μm Connexions à raccord cannelé cranté 18 /paquet 18 pièces
17144291 0,45 μm Connexions à raccord cannelé cranté 18 /paquet 18 pièces
17134301 0,2 μm Raccordement MNPT de 1/8 po 18 /paquet 18 pièces
17144261 1 μm Raccordement MNPT de 1/8 po 18 /paquet 18 pièces
17144301 0,2 μm Raccord de tuyau droit de 3/8 po 18 /paquet 18 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Product Code. 17124291 Supplier Cytiva Supplier No. 4251
Only null left
Add to basket
Edge
Add to basket
Filtres jetables idéaux pour une ventilation stérile de petits récipients et une filtration des gaz en ligne.
  • Contiennent une membrane en PTFE hydrophobe
  • La grande zone de filtration efficace offre des débits et des filtres élevés peuvent être autoclavés plusieurs fois pour garantir des coûts faibles
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Autoclavable Autoclavable
Matériau (membrane) PTFE
Porosité 0,2 μm
Stérilité Non stérile
Zone de filtration 19,6 cm2
Matériau de boîtiers Polypropylène
Type d’entrée Connexions à raccord cannelé cranté
Quantité 18 /paquet
Diamètre (métrique) 50 mm