Learn More
Cytiva Dispositifs d’aération Acro™ 50 avec membrane en PTFE
Description
- Contiennent une membrane en PTFE hydrophobe
- La grande zone de filtration efficace offre des débits et des filtres élevés peuvent être autoclavés plusieurs fois pour garantir des coûts faibles
Spécification
Spécification
| Autoclavable | Autoclavable |
| Matériau (membrane) | PTFE |
| Porosité | 0,2 μm |
| Stérilité | Non stérile |
| Zone de filtration | 19,6 cm2 |
| Matériau de boîtiers | Polypropylène |
| Type d’entrée | Raccordement MNPT de 1/8 po |
| Quantité | 18 /paquet |
| Diamètre (métrique) | 50 mm |