Learn More
Cytiva Dispositifs d’aération Acro™ 50 avec membrane en PTFE
Code produit. 17144291
Click to view available options
Porosité:
0,2 μm
0,45 μm
1 μm
Type d’entrée:
Connexions à raccord cannelé cranté
Raccord de tuyau droit de 3/8 po
Raccordement MNPT de 1/8 po
Quantité:
18 /paquet
72/paquet
Conditionnement:
18 pièces
72 pièces
Code produit. 17144291
Marque: Cytiva 4256
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Filtres jetables idéaux pour une ventilation stérile de petits récipients et une filtration des gaz en ligne.
  • Contiennent une membrane en PTFE hydrophobe
  • La grande zone de filtration efficace offre des débits et des filtres élevés peuvent être autoclavés plusieurs fois pour garantir des coûts faibles
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Autoclavable Autoclavable
Matériau (membrane) PTFE
Porosité 0,45 μm
Stérilité Non stérile
Zone de filtration 19,6 cm2
Matériau de boîtiers Polypropylène
Type d’entrée Connexions à raccord cannelé cranté
Quantité 18 /paquet
Diamètre (métrique) 50 mm