Learn More
Cytiva Filtre pour seringues Acrodisc™ PSF avec boîtier en polypropylène
Click to view available options
Porosité:
0,8 μm
1 μm
10 μm
Matériau (membrane):
Copolymère acrylique (hydrophile)
Fibre de verre, fibre de verre borosilicaté
Quantité:
1 000/paquet
50/paquet
Conditionnement:
1000 pièces
50 pièces
Description
- Ce produit n’est pas approuvé pour une utilisation dans des applications médicales, cliniques, chirurgicales ou patient autres.
- Répond aux besoins de filtration d’échantillons aqueux
- Disponible avec le préfiltre en fibre de verre multicouche GxF, offrant deux à quatre fois le débit des préfiltres en fibre de verre standard et permettant une filtration rapide et facile de vos échantillons les plus difficiles à filtrer
Spécification
Spécification
| Matériau (membrane) | Fibre de verre, fibre de verre borosilicaté |
| Porosité | 1 μm |
| Stérilité | Non stérile |
| Zone de filtration | 3,9 cm2 |
| Volume mort (après purge de l’air) | < 125 μl |
| Matériau de boîtiers | Polypropylène |
| Quantité | 50/paquet |
| Température (métrique) Max | 55°C |
| Diamètre (métrique) | 25 mm |