Learn More
Cytiva Filtres pour seringues Acrodisc™ PSF avec membrane en PTFE
Code produit. 17164661
Click to view available options
Porosité:
0,2 μm
0,45 μm
Matériau (membrane):
Fibre de verre, PTFE
PTFE
Quantité:
1 000/paquet
25/paquet ; 200/carton
50/paquet ; 200/carton
Conditionnement:
1000 pièces
200 pièces
50 pièces
Code produit. 17164661
Marque: Cytiva AP4219
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
L’efficacité de rétention du filtre Acrodisc PSF peut prolonger directement la durée de vie de votre colonne HPLC.
  • Un nombre supérieur de filtres de rétention élimine les plus petites particules non dissoutes qui peuvent se déposer sur la tête de la colonne HPLC et affecter les résultats d’analyse à mesure qu’ils se dissolvent au cours d’une analyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Matériau (membrane) PTFE
Porosité 0,45 μm
Stérilité Non stérile
Zone de filtration 3,9 cm2
Matériau de boîtiers Polypropylène
Quantité 25/paquet ; 200/carton
Température (métrique) Max 100°C
Diamètre (métrique) 25 mm