Learn More
Cytiva Unité Acrodisc™ avec membrane Mustang Q
Click to view available options
:
0,8 μm
Description
- La membrane Mustang Q est un échangeur d’anions forts qui lie efficacement l’ADN plasmidique, les protéines à charge négative et les particules virales
- Usage exclusivement réservé à la recherche
Spécification
Spécification
| Matériau (membrane) | Mustang Q |
| Porosité | 0,8 μm |
| Stérilité | Non stérile |
| Nb par paquet | 10/Pk. |
| Conditionnement | Blister Pack |
| Diamètre (métrique) | 25 mm |