Learn More
Cytiva Capsules AcroPak™ 1000 avec membrane Supor™
Code produit. 17154251
Click to view available options
Porosité:
0,1/0,1 μm
0,2/0,2 μm
0,8/0,2 μm
0,8/0,45 μm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 17154251
Marque: Cytiva 12996
Capsules AcroPak pour tampons, milieux de culture tissulaire et autres liquides biologiques.
  • Nouvelle technologie recommandée pour une mise à l’échelle supérieure simplifiée
  • La zone de filtration élevée et la taille compacte sont idéales pour une mise à l’échelle supérieure des essais
  • Conçue pour les applications de recherche uniquement
  • Irradié aux rayons gamma
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Matériau (membrane) PES Hydrophile
Porosité 0,2/0,2 μm
Stérilité Stérile
Zone de filtration 1000 cm2
Type de sortie Raccord cannelé cranté
Quantité 1 de chaque