Learn More
Cytiva Capsules AcroPak™ 1500 avec membrane Supor™ EKV
Code produit. 17134241
Click to view available options
Type de sortie:
Bride sanitaire de 1 à 1,5 po
Raccord cannelé, 1/2 po
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 17134241
Marque: Cytiva 12467
Capsules AcroPak pour tampons, milieux de culture tissulaire et autres liquides biologiques.
  • Nouvelle technologie recommandée pour une mise à l’échelle supérieure simplifiée
  • La zone de filtration élevée et la taille compacte sont idéales pour une mise à l’échelle supérieure des essais
  • Conçue pour les applications de recherche uniquement
  • Irradié aux rayons gamma
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Matériau (membrane) PES Hydrophile
Porosité 0,2 μm
Stérilité Stérile
Zone de filtration 1500 cm2
Type de sortie Raccord cannelé, 1/2 po
Quantité 1 de chaque