Learn More
Cytiva Capsules AcroPak™ 800 avec membrane Supor™ EKV
Code produit. 17114241
Click to view available options
Type de sortie:
Bride sanitaire de 1 à 1,5 po
Raccord d’entrée cannelé 1/2 po avec cloche de remplissage sur le raccord de sortie
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 17114241
Marque: Cytiva 12464
Capsules AcroPak conçues pour les applications de recherche uniquement.
  • Pour tampons, milieux de culture tissulaire et autres liquides biologiques
  • Nouvelle technologie recommandée pour une mise à l’échelle supérieure simplifiée
  • La zone de filtration élevée et la taille compacte sont idéales pour une mise à l’échelle supérieure des essais
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Matériau (membrane) PES Hydrophile
Porosité 0,2 μm
Stérilité Stérile
Zone de filtration 750 cm2
Type de sortie Raccord d’entrée cannelé 1/2 po avec cloche de remplissage sur le raccord de sortie
Quantité 1 de chaque