Learn More
Cytiva Dispositif AcroVent™ avec membrane en PTFE
Click to view available options
:
0,2 μm
Description
- Diminue les risques de contamination
- Idéal pour les conduites de gaz pour les incubateurs à CO2
- Ce produit n’est pas approuvé pour une utilisation dans des applications médicales, cliniques, chirurgicales ou patient autres.
Spécification
Spécification
| Matériau | PTFE |
| Porosité | 0,2 μm |
| Stérilité | Stérile |
| Type d’entrée | Raccord cannelé cranté |
| Type de sortie | Raccord cannelé cranté |
| Quantité | 10/Pk. |
| Diamètre (métrique) | 50 mm |