Learn More
Acrylamide/Bis Solution, 29:1, (30% w/v), 3.3% C, Serva Electrophoresis™
45.98€ - 81.07€
Spécification
Forme physique | Liquid |
---|---|
Composition | Acrylamide/Bis Solution, 29:1 |
Conductivité | <100μS/cm |
Densité | 1.04 at 20°Cg/cm3 |
Couleur | Colorless |
pH | 6 to 8 |
Informations sur la solubilité | Fully miscible |
Odeur | Odorless |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11767096
|
Serva Electrophoresis
1068701 |
500 mL |
45.98€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11442803
|
Serva Electrophoresis
1068703 |
1 L |
81.07€
1L |
Expédition estimée: 22-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Spécification
Liquid | |
<100μS/cm | |
Colorless | |
Fully miscible |
Acrylamide/Bis Solution, 29:1 | |
1.04 at 20°Cg/cm3 | |
6 to 8 | |
Odorless |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
Mention de danger
Conseils de prudence
- Acrylamide/Bis Solution, 29:1
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Sensibilisation cutanée Catégorie 1
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Mutagénicité des cellules germinales Catégorie 1
- Cancérogénicité Catégorie 1
- Toxicité pour la reproduction Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 1
Mention de danger
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H312-Nocif par contact cutané.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H340-Peut induire des anomalies génétiques.
- H350-Peut provoquer le cancer.
- H361f-Susceptible de nuire à la fertilité.
- H372-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
Conseils de prudence
- P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.