Learn More
Acrylamide/Bis Solution, 37.5:1, (40% w/v), 2.6% C, Serva Electrophoresis™
Click to view available options
Quantité:
500 mL
1 L
4 x 500 mL
Conditionnement:
1 pièce
4 pièces
Spécification
Spécification
| Forme physique | Liquid |
| Composition | Acrylamide/Bis Solution, 37.5:1 |
| Conductivité | <100μS/cm |
| Densité | 1.04 at 20°Cg/cm3 |
| Couleur | Incolore |
| pH | 6 to 8 |
| Quantité | 500 mL |
| Odeur | Odorless |
| Informations sur la solubilité | Fully miscible |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Acrylamide/Bis Solution, 37.5:1
- Dangers
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Sensibilisation cutanée Catégorie 1
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Mutagénicité des cellules germinales Catégorie 1
- Cancérogénicité Catégorie 1
- Toxicité pour la reproduction Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 1
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H312-Nocif par contact cutané.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H340-Peut induire des anomalies génétiques.
- H350-Peut provoquer le cancer.
- H361f-Susceptible de nuire à la fertilité.
- H372-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
- P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.