Learn More
Acide acrylique, 98 %, extra pur, stabilisé, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-3735235 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Quantité:
250 mL
1 L
2.5 L
10 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Récipient en plastique
Conditionnement:
10L
1L
2.50L
250mL
Code produit. 10488720
Marque: Thermo Scientific Acros undefined
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 79-10-7 | C3H4O2 | 72.06 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 79-10-7, 150-76-5
Formule moléculaire C3H4O2
Poids moléculaire (g/mol) 72.06
Numéro MDL MFCD00004367
Clé InChI NIXOWILDQLNWCW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme acrylic acid, 2-propenoic acid, propenoic acid, vinylformic acid, acroleic acid, propene acid, ethylenecarboxylic acid, polyacrylate, propenoate, carbomer
CID PubChem 6581
ChEBI CHEBI:18308
Nom IUPAC Acide prop-2-énoïque
SMILES C=CC(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Acrylic acid
Note relative au nom Stabilized
% min. CAS 98
Point de fusion 13.0°C
Densité 1.0500g/mL
Point d’ébullition 139.0°C
Point d’éclair 48°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire H2C=CHCO2H
Indice de réfraction 1.4192 to 1.4212
Quantité 250 mL
Beilstein 02, 397
Merck Index 15, 121
Gravité spécifique 1.05
Informations sur la solubilité Solubility in water: miscible. Other solubilities: miscible with most organic solvents,soluble in acetone
Stabilisateur 180 to 220ppm MEHQ
Viscosité 1.3 mPa.s (20°C)
Poids de la formule 72.06
Pourcentage de pureté 98%
Qualité Extra pur
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Acrylic acid, stabilized
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.