Learn More
Acide acrylique, 98 %, stab. avec env. 200 ppm de 4-méthoxyphénol
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2500 g
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’acide acrylique agit comme précurseur dans la production d’acide 3-hydroxypropionique. Il est utilisé dans la préparation de résines absorbantes d’eau. Il réagit avec les alcools pour préparer les esters correspondants. Ses esters sont utilisés comme matières premières pour les résines synthétiques, les caoutchoucs, les adhésifs de revêtement, les peintures à base d’eau, les revêtements de sol et les adhésifs. Il est également utilisé pour préparer la formation d’homopolymères ou de copolymères en réagissant avec d’autres monomères comme les acrylamides, l’acrylonitrile, le vinyle, le styrène et le butadiène.
Solubilité
Miscible à l’eau.
Remarques
Hygroscopique. Sensible à la lumière et à l’air. Incompatible avec les agents oxydants forts, les bases fortes, l’oxygène, les initiateurs de polymérisation, les amines et les peroxydes.
L’acide acrylique agit comme précurseur dans la production d’acide 3-hydroxypropionique. Il est utilisé dans la préparation de résines absorbantes d’eau. Il réagit avec les alcools pour préparer les esters correspondants. Ses esters sont utilisés comme matières premières pour les résines synthétiques, les caoutchoucs, les adhésifs de revêtement, les peintures à base d’eau, les revêtements de sol et les adhésifs. Il est également utilisé pour préparer la formation d’homopolymères ou de copolymères en réagissant avec d’autres monomères comme les acrylamides, l’acrylonitrile, le vinyle, le styrène et le butadiène.
Solubilité
Miscible à l’eau.
Remarques
Hygroscopique. Sensible à la lumière et à l’air. Incompatible avec les agents oxydants forts, les bases fortes, l’oxygène, les initiateurs de polymérisation, les amines et les peroxydes.
Spécification
Nom chimique ou matériau | Acrylic acid |
Note relative au nom | stabilized with ≈200ppm 4-methoxyphenol |
Point de fusion | ∼13°C |
Densité | 1.051 |
Point d’ébullition | 138°C to 139°C |
Point d’éclair | 54°C (130°F) |
Odeur | Pungent |
Formule linéaire | H2C=CHCO2H |
Indice de réfraction | 1.4202 |
Quantité | 500 g |