Learn More
Brady™ Centre de verrouillage groupé en acrylique
Click to view available options
Comprend:
18 crochets
3 crochets
8 crochets
Conditionnement:
1 pièce
Description
- For group lockout situations involving a large number of workers and equipment.
- Can also be used as a lock storage box.
- Transparent front cover allows for easy viewing of contents.
- 8 hooks for keys and 1 slot for locks.
- Lock boxes are supplied without contents.
Spécification
Spécification
| Type de produit | Dispositif central de verrouillage groupé |
| Alternate Part Number | GROUP LOCKOUT CENTER 3 HOOKS |
| Couleur | Rouge |
| Matériau | Acrylique |
| Profondeur (impériale) | 3.15 in. |
| Profondeur (métrique) | 80 mm |
| Description | Group Lockout Center - 3 hooks |
| Dimensions (P x L x H) | 80 x 150 x 150 mm |
| À utiliser avec (application) | Lockout Tagout |
| Hauteur (impériale) | 7.68 in. |
| Afficher plus |