Learn More
Cytiva Chemise thermostatique en plastique acrylique
Tous les produits Cytiva Produits
Click to view available options
Diamètre (métrique) externe:
200 mm
300 mm
400 mm
600 mm
700 mm
1000 mm
Diamètre (métrique) interne:
16 mm
26 mm
50 mm
Hauteur (métrique):
200 mm
300 mm
400 mm
600 mm
700 mm
1000 mm
Conditionnement:
1 pièce
Spécification
Spécification
| À utiliser avec (équipement) | Thermostat |
| Matériau | Plastique acrylique |
| Type | Chemise thermostatique |
| Température max. (métrique) | 60°C |
| Hauteur (métrique) | 300 mm |
| Diamètre (métrique) interne | 50 mm |
| Diamètre (métrique) externe | 300 mm |