Learn More
Cytiva Chemise thermostatique en plastique acrylique
Tous les produits Cytiva Produits
Click to view available options
Diamètre (métrique) externe:
200 mm
300 mm
400 mm
600 mm
700 mm
1000 mm
Diamètre (métrique) interne:
16 mm
26 mm
50 mm
Hauteur (métrique):
200 mm
300 mm
400 mm
600 mm
700 mm
1000 mm
Conditionnement:
1 pièce
Specifications
Specifications
| À utiliser avec (équipement) | Thermostat |
| Matériau | Plastique acrylique |
| Type | Chemise thermostatique |
| Température max. (métrique) | 60°C |
| Hauteur (métrique) | 600 mm |
| Diamètre (métrique) interne | 50 mm |
| Diamètre (métrique) externe | 600 mm |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction