Learn More
Cytiva Chemise thermostatique en plastique acrylique
Code produit. 10732852 Tous les produits Cytiva Produits
Click to view available options
Diamètre (métrique) externe:
200 mm
300 mm
400 mm
600 mm
700 mm
1000 mm
Diamètre (métrique) interne:
16 mm
26 mm
50 mm
Hauteur (métrique):
200 mm
300 mm
400 mm
600 mm
700 mm
1000 mm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10732852
Marque: Cytiva 18001173
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Spécification
À utiliser avec (équipement) Thermostat
Matériau Plastique acrylique
Type Chemise thermostatique
Température max. (métrique) 60°C
Hauteur (métrique) 400 mm
Diamètre (métrique) interne 16 mm
Diamètre (métrique) externe 400 mm