Learn More
Cytiva Chemise thermostatique en plastique acrylique
Code produit. 10733042 Tous les produits Cytiva Produits
Click to view available options
Diamètre (métrique) externe:
200 mm
300 mm
400 mm
600 mm
700 mm
1000 mm
Diamètre (métrique) interne:
16 mm
26 mm
50 mm
Hauteur (métrique):
200 mm
300 mm
400 mm
600 mm
700 mm
1000 mm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10733042
Marque: Cytiva 18001168
Il en reste null
Spécification
À utiliser avec (équipement) Thermostat
Matériau Plastique acrylique
Type Chemise thermostatique
Température max. (métrique) 60°C
Hauteur (métrique) 700 mm
Diamètre (métrique) interne 26 mm
Diamètre (métrique) externe 700 mm
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt