Learn More
Fisherbrand™ Racks en acrylique pour flacons d’échantillonnage automatique
Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Dimensions (L x l x H):
160 x 160 x 30 mm
173 x 91 x 20 mm
173 x 95 x 20 mm
175,8 x 115,5 x 20 mm
Positions:
25
40
50
Conditionnement:
1 pièce
Spécification
Spécification
| Type de produit | Portoir pour flacons |
| Bouchon inclus | Non |
| Autoclavable | Non autoclavable |
| Couleur | Transparent |
| Matériau | Acrylique |
| Positions | 40 |
| À utiliser avec (équipement) | Flacons cylindriques 4ml |
| Nb par paquet | 1 |
| Dimensions (L x l x H) | 175,8 x 115,5 x 20 mm |