Learn More
Brady™ Ruban de marquage rétroréfléchissant acrylique
Click to view available options
Couleur:
Noir
Rouge
Dimensions (L x l):
4,5 m x 50 mm
4,5 m x 75 mm
Conditionnement:
1 ROLL
Description
- Entretien ménager
- Maintenance des installations
- Marquage au sol
- Antiglisse
- Ruban rayé réfléchissant
Spécification
Spécification
| Alternate Part Number | B957 2 in. X5YDS R/W STRIPED REFLECTIVE TAPE |
| Certifications/Conformité | ASTM D 2979, ASTM D 523 |
| Dimensions (L x l) | 4,5 m x 50 mm |
| Finition | Semi-brillant |
| À utiliser avec (application) | Marquages pour installations utilitaires, piquets de signalisations réfléchissants Bradystake, bandes de signalisation réfléchissantes |
| Longueur (impériale) | 15 ft. |
| Longueur (métrique) | 4,5 mm |
| Quantité d’emballage | 1 rouleau |
| Plage de températures (impériale) | -40°F to +158°F |
| Plage de températures (métrique) | -40°C à +70°C |
| Afficher plus |