Learn More
Sanplatec™ Dessiccateur à vide en acrylique de type SB
Dessiccateur à vide compact transparent avec liaison de haut niveau.
Marque: Sanplatec™ 181+BS/RC-SB
158.16 EUR valable jusqu'au 2024-05-31
Utilisez le code promo "21638" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.77
Informations supplémentaires : Poids : 5.50000kg
Description
- Conception compacte pour un encombrement réduit
- Pour le stockage d’échantillons, le stockage et le contrôle de capteurs, de gabarits et jauges optiques
- Dimensions de l’espace utilisable (l x P x H) : 180 x 180 x 200 mm
Spécification
Transparent | |
Déshumidification | |
Env. 4,5 kg |
Dessiccateur à vide | |
180 x 180 x 200 mm |