Learn More
Acrylonitrile 1000 μg/mL dans le méthanol, deuxième source, Dr. Ehrenstorfer
Code produit 30320430
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mL
Conditionnement:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30320430 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30320430 Fournisseur Dr. Ehrenstorfer Code fournisseur DREGA09011023ME
 Article restreint
Expédition estimée: 07-01-2027
Découvrez les documents de référence certifiés du Dr Ehrenstorfer : Disponibles sous de multiples formats, y compris des mélanges réglementaires multicomposants, ces solutions vous permettent de réaliser des analyses alimentaires et environnementales de qualité traçable et certifiée ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Acrylonitrile
CAS 107-13-1
Noms d’analytes ou de composants Acrylonitrile
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C3 H3 N
Concentration 1 000 μg/ml
Certifications/Conformité ISO 17034
Formule InChI InChI=1S/C3H3N/c1-2-3-4/h2H,1H2
SMILES C=CC#N
Nom IUPAC prop-2-énétrile
Solvent or Matrix Méthanol
Poids moléculaire (g/mol) 53.06
Quantité 1 mL
Poids de la formule 53,0265 g/mol