Includes
Flacon d’échantillonnage automatique, certificat d'analyse Traceable NIST agréé ISO/CEI 17025 et Guide ISO/CEI 34, fiche de données de sécurité
Étalon organique pour GC, GC/MS, HPLC, LC/MS et autres instruments analytiques
| Analyte | N° CAS | Concentration |
|---|---|---|
| Cyanure de vinyle | 107-13-1 | 1000 μg/ml |
Certifications
Agréé par A2LA pour les guides ISO/CEI 17025 et ISO/CEI 34 et certifié par UL-DQS selon la norme ISO 9001
Compliance
Conformité GHS / OSHA
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | Acrylonitrile |
| Note relative au nom | Méthode EPA 8031 |
| Conditionnement | Ampoule en verre ambrée prélimée 2 ml |
| CAS | 107-13-1, 67-56-1 |
| % min. CAS | 0.1, 99.9 |
| Concentration or Composition Notes | Le certificat d’analyse rapporte les analytes cibles avec une ±précision de 2 % et corrige la pureté des matières premières. |
| % max. CAS | 0.1, 99.9 |
| Méthodes | Pour la méthode 8031 de l’EPA américaine |
| Formule moléculaire | C3H3N |
| Technique | AA, ICP |
| Show More |
Safety and Handling
- acrylonitrile
- Dangers
- Toxicité aiguë Catégorie 3
- Cancérogénicité Catégorie 2
- Liquide inflammable Catégorie 2
- Sensibilisation cutanée Catégorie 1
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition unique Catégorie 1
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
- H331-Toxique par inhalation.
- H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
- H351-Susceptible de provoquer le cancer.
- H370-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P241-Utiliser du matériel électrique/de ventilation/d'éclairage/ antidéflagrant.
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P405-Garder sous clef.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
- MIXTURE LIST-Contain: methanol, acrylonitrile
Produit exclusivement destiné à un usage en laboratoire