Learn More
Invitrogen™ Actinomycine D
Description
L’actinomycine D présente une sélectivité GC élevée et provoque une distorsion à son site de liaison. La liaison de l’actinomycine D non fluorescente aux acides nucléiques modifie l’absorbance du colorant. L’actinomycine D a été utilisée pour les études de bandes chromosomiques.
Analyse cellulaire, prolifération cellulaire, viabilité cellulaire, prolifération et fonction
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
Spécification
Spécification
| Couleur | Violet |
| Contenu et stockage | Conserver au congélateur (-5 à -30°C) à l’abri de la lumière. |
| Méthode de détection | Colorimétrique |
| Forme | Solide |
| Type de produit | Antibiotique |
| Quantité | 10 mg |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
Sécurité et traitement
- actinomycin D
- Dangers
- Toxicité aiguë Catégorie 1
- Cancérogénicité Catégorie 1
- Toxicité pour la reproduction Catégorie 1
- H300-Mortel en cas d'ingestion.
- H350-Peut provoquer le cancer.
- H360-Peut nuire à la fertilité ou au foetus.
- P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
- P202-Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité.
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P270-Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
- P330-Rincer la bouche.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
- MIXTURE LIST-Contient: Actinomycin D