Learn More
Invitrogen™ Actinomycine D
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
Conditionnement:
10mg
5mg
Description
- Agit par interférence avec la synthèse d’ARNm.
- L’actinomycine D est utilisée comme antibiotique sélectif pour les bactéries résistantes, généralement dans une concentration d’environ 1 μg/ml.
- Le produit est fourni sous forme de poudre
- Fabriqué en solution mère à 1 mg/ml dans du DMSO
Analyse cellulaire, structure cellulaire, clonage, nucléus, nucléoles et enveloppe nucléaire, transformation
Order Info
Conditions d’expédition : Température ambiante
Compliance
Fabriqués dans des sites conformes aux exigences de fabrication BPFa, certifiés ISO 13485 et homologués par la FDA comme fabricants de dispositifs médicaux.
Specifications
Specifications
| Concentration | 1 μg/ml |
| Forme | Poudre |
| Type de produit | Antibiotique |
| Quantité | 5 mg |
Safety and Handling
Product Identifier
- Actinomycin D
- Dangers
- Toxicité aiguë Catégorie 1
- Cancérogénicité Catégorie 1A
- Toxicité pour la reproduction Catégorie 1A
- H300-Mortel en cas d'ingestion.
- H350-Peut provoquer le cancer.
- H360-Peut nuire à la fertilité ou au foetus.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
- P363-Laver les vêtements contaminés avant réutilisation.
- MIXTURE LIST-Contient: Actinomycin D
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction