Learn More
Thermo Scientific Chemicals Actinomycine D, 93 %
Code produit. p-50801 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Quantité:
1 mg
5 mg
25 mg
100 mg
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100mg
1mg
25mg
5mg
Code produit. 10043673
Marque: Thermo Scientific Chemicals 294940010
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 50-76-0 | C62H86N12O16 | 1255.438 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 50-76-0
Formule moléculaire C62H86N12O16
Poids moléculaire (g/mol) 1255.438
Numéro MDL MFCD00005033
Clé InChI RJURFGZVJUQBHK-HUZQGMAJSA-N
Synonyme Dactinomycin
CID PubChem 131954673
Nom IUPAC 2-amino-4,6-diméthyl-3-oxo-1-N-[(3R,6S,7R,10S,16S)-7,11,14-triméthyl-2,5,9,12,15-pentaoxo-3,10-di(propan-2-yl)-8-oxa-1,4,11,14-tétrazabicyclo[14.3.0]nonadécan-6-yl]-9-N-[(3R,6S,7R,16S)-7,11,14-triméthyl-2,5,9,12,15-pentaoxo-3,10-di(propan-2-yl)-8-oxa-1,4,
SMILES CC1C(C(=O)NC(C(=O)N2CCCC2C(=O)N(CC(=O)N(C(C(=O)O1)C(C)C)C)C)C(C)C)NC(=O)C3=C4C(=C(C=C3)C)OC5=C(C(=O)C(=C(C5=N4)C(=O)NC6C(OC(=O)C(N(C(=O)CN(C(=O)C7CCCN7C(=O)C(NC6=O)C(C)C)C)C)C(C)C)C)N)C
Spécification
Nom chimique ou matériau Actinomycin D
Type Actinomycin D
Note relative au nom 93%
Forme physique Poudre cristalline
% min. CAS 91.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 245.0°C to 252.0°C
Spectre IR Authentique
Conditionnement Flacon en verre
Couleur Rouge
Quantité 1 mg
Plage de pourcentage du dosage 93%
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in ethanol, 1,2-propanediol, water + glyco, l mixture
Poids de la formule 1255.44
Pourcentage de pureté 93%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Actinomycin D
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 1
Mention de danger
  • H300-Mortel en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./