Learn More
Ansell Gants d’isolation thermique pour sécurité alimentaire ActivArmr™ 78-102
Code produit p-7215005 Tous les produits Ansell Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
7
9
Conditionnement:
12 paires
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions Conditionnement
16805250 7 12 paires
16815250 9 12 paires
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 16805250 Fournisseur Ansell Code fournisseur 78102070
Gants avec revêtement en acrylique thermique, coulant sans couture, offre confort et chaleur dans les environnements de travail froids ou réfrigérés.
  • Idéal pour garder les mains au chaud dans les applications d’entretiens et de transformation des aliments
  • Le revêtement en acrylique thermique, coulant sans couture, offre confort et chaleur dans les environnements de travail froids ou réfrigérés
  • Doublure sans revêtement pour une utilisation seule ou comme sous-gant
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications / conformité (Europe) Conforme EN 420:2003 + A1:2009, EN 511:2006, REACH
Coating Material Sans revêtement
Couleur Bleu
Finition externe Non texturés
Hand Spécifique
Matériau Acrylique
Type de produit Gants thermiques de mécanicien
Dimensions 7
Norme EN388 113XB
À utiliser avec (application) Transformation des aliments
Matériau de revêtement Acrylique
Séries 78-102
Yarn Gauge 10