Learn More
ActivArmr™ 78-102 Food-Safe Thermal Insulating Gloves with Micro-Dot Palm Gants d’isolation thermique pour sécurité alimentaire ActivArmr™ 78-102 avec paume à micro-points
Code produit 16825250 Tous les produits Ansell Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
7
9
Conditionnement:
12 paires
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions unitSize
16825250 7 12 paires
16835250 9 12 paires
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 16825250 Fournisseur ActivArmr™ 78-102 Food-Safe Thermal Insulating Gloves with Micro-Dot Palm Code fournisseur 78202070
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    114.45€
    74.46€ / 12 paires
    Économisez 39.99€
    34% de réduction
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Gants avec revêtement en acrylique thermique, coulant sans couture, offre confort et chaleur dans les environnements de travail froids ou réfrigérés. La paume revêtue de micro-points augmente la résistance à l’abrasion et améliore les capacités de préhens
  • Idéal pour garder les mains au chaud dans les applications d’entretiens et de transformation des aliments
  • Le revêtement en acrylique thermique, coulant sans couture, offre confort et chaleur dans les environnements de travail froids ou réfrigérés
  • Doublure sans revêtement pour une utilisation seule ou comme sous-gant
  • Le revêtement micro-point sur la paume améliore les capacités de préhension
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications / conformité (Europe) Conforme EN 420:2003 + A1:2009, EN 511:2006, REACH
Coating Material PVC
Couleur Bleu
Finition externe Non texturés
Hand Spécifique
Matériau Acrylique
Type de produit Gants thermiques de mécanicien
Dimensions 7
Norme EN388 312XB
À utiliser avec (application) Transformation des aliments
Matériau de revêtement Acrylique
Séries 78-202
Yarn Gauge 10