Learn More
Ansell Gants Hi-Viz™ à usage général ActivArmr™ 97-012
Code produit 16815260 Tous les produits Ansell Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
7
8
9
10
11
Conditionnement:
12 paires
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions unitSize
16815260 7 12 paires
16825260 8 12 paires
16835260 9 12 paires
16845260 10 12 paires
16855260 11 12 paires
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 16815260 Fournisseur Ansell Code fournisseur 97012070
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les gants sont conçus pour combiner le confort, la dextérité, l’adhérence et la protection améliorés tout au long de la journée. Spécialement conçus pour assurer la sécurité des travailleurs dans des environnements de faible luminosité ou à faible visibil
  • La haute visibilité sur le dos de la main et du côté de la paume augmente la sécurité
  • La doublure de calibre 15 minimise la transpiration et offre du confort tout au long de la journée
  • Les formes de conception ergonomique offre un ajustement naturellement cintré et détendu pour réduire la fatigue des mains
  • Offre une dextérité pour permettre de ramasser de petits articles
  • Améliore la préhension dans des conditions humides et sèches
  • Sans silicone
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Taux d’abrasion ANSI ANSI 3
Certifications / conformité (Europe) Conforme à la norme EN 420:2003 + A1:2009, REACH
Applications Industriel
Coating Material Nitrile
Couleur Orange haute visibilité
Cut Resistance Rating ANSI A1
Hand Spécifique
Latex Free Oui
Matériau Nylon
Type de produit Gants multi-activités
Dimensions 7
Norme EN388 3131A
Séries 97-012
Yarn Gauge 15