Learn More
Ansell Gants Hi-Viz™ à usage moyen 97-013 ActivArmr™ avec technologie Intercept™
Code produit 16895260 Tous les produits Ansell Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
7
8
9
10
11
Conditionnement:
12 paires
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions Conditionnement
16895260 10 12 paires
16865260 7 12 paires
16875260 8 12 paires
16885260 9 12 paires
16805270 11 12 paires
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 16895260 Fournisseur Ansell Code fournisseur 97013100
Expédition estimée: 17-12-2026
Les gants ergonomiques réduisent la fatigue des mains, tandis que la coloration très visible du dos de la main et du côté de la paume augmente la sécurité dans des conditions de faible luminosité.
  • Le dos hautement réfléchissant permet aux travailleurs de rester en sécurité dans des environnements sombres et offrant une faible visibilité
  • Intercept™ est une technologie de tricot spécialisée qui mélange des fibres synthétiques et naturelles en fils à haute performance
  • La doublure de calibre 13 offre un confort accru pour une utilisation quotidienne
  • Le tissu respirant minimise la transpiration en comparaison au cuir
  • La conception ergonomique offre un ajustement naturellement cintré et détendu pour réduire la fatigue des mains
  • Améliore les capacités de préhension dans des conditions humides et sèches
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Taux d’abrasion ANSI ANSI 4
Certifications / conformité (Europe) Conforme à la norme EN 420:2003 + A1:2009, REACH
Applications Industriel
Coating Material Polyuréthane
Couleur Orange haute visibilité
Cut Resistance Rating ANSI A2
Hand Spécifique
Matériau Fil Intercept Technology
Type de produit Gants multi-activités
Dimensions 10
Norme EN388 4X32B
Type de manchette de gant Tricoté
Séries 97-013
Yarn Gauge 13