Learn More
Ansell Gants de service 97-100 Oilfield ActivArmr™ avec technologie Ansell Grip™
Code produit 16845270 Tous les produits Ansell Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
8
9
10
11
Conditionnement:
12 paires
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions Conditionnement
16845270 11 12 paires
16815270 8 12 paires
16825270 9 12 paires
16835270 10 12 paires
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 16845270 Fournisseur Ansell Code fournisseur 97100110
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Spécialement conçu pour répondre aux besoins de travailleurs des services de production travaillant sur ou autour de sites de production de pétrole ou de gaz La technologie Ansell Grip™ offre une prise en main sûre dans les environnements humides et huileux pour une productivité et une sécurité accrues.
  • Meilleure préhension et protection contre la pénétration du pétrole afin d’améliorer la productivité
  • Les fibres d’aramide DuPont™ offrent une résistance aux coupures modérée
  • La conception Hi-Vis est idéale pour les sites et applications dans des conditions de faible luminosité
  • La chaleur de contact est nominale pour la protection contre les tuyaux et les récipients chauffés
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Taux d’abrasion ANSI ANSI 4
Certifications / conformité (Europe) Conforme à CE 0086, EN 407:2004, EN 420:2003 + A1:2009, REACH
Coating Material Nitrile
Couleur Orange Hi-Vis
Cut Resistance Rating ANSI A2
Hand Spécifique
Matériau Nylon
Dimensions 11
Norme EN388 4242B
Type de manchette de gant Maille
Matériau de revêtement Fibres d’aramide DuPont™
Séries 97-100
Yarn Gauge 15