Learn More
Ansell™ ActivArmr™ 97-631
Code produit 15813427 Tous les produits Ansell Produits
Change view
Click to view available options
Dimensions:
7
8
9
10
11
Conditionnement:
6 paires
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions unitSize
15813427 8 6 paires
15803427 7 6 paires
15823427 9 6 paires
15863417 10 6 paires
15873417 11 6 paires
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 15813427 Fournisseur Ansell™ Code fournisseur 97631080
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Ressentez tout, sauf le froid
  • Haut niveau de dextérité
  • Le revêtement en PVC reste plus flexible à des températures froides que l’ensemble proposé par la concurrence
  • Gant chaud qui aide à combattre les engelures
  • Une combinaison chef de file dans l’industrie en termes de confort, de chaleur et de dextérité
  • Homologués pour le contact avec les denrées alimentaires
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Matériau arrière PVC, acrylique, nylon
Certifications/Conformité EN388:2016/2231B, EN511/12X
Classification Catégorie III
Zone enduite Revêtement au niveau de la paume
Matériau de la manchette PVC ; acrylique ; nylon
Style de coupe Newton
Description Gant haute dextérité par temps froid, trempé, en PVC souple. Le gant reste souple jusqu’à -25°C
Coating Material PVC
Couleur Noir
Cut Resistance Rating Niveau B
Jetable Réutilisable
Finition externe Paume trempée
Qualité Qualité industrielle
Hand Spécifique
Latex Free Oui
Matériau Acrylique
Poudré Sans poudre
Type de produit Gants de protection mécanique (usage moyen)
Dimensions 8
Stérilité Non stérile
Type de doigt doigt complet
À utiliser avec (application) Protection mécanique
Couleur de manchette de gant Noir
Type de manchette de gant Poignet tricoté avec bordure en tissu
Matériau de revêtement Nylon, acrylique
Doublure Doublure en tricot
Modèle 97-631
Type d’emballage 1 paire dans un sachet ; 6 paires dans un grand sac ; 6 grands sacs dans un carton
Indice de perforation Niveau 1
Quantité 36 paire
Séries Série ActivArmr
Indice de déchirure 3
Dimensions (L x l) 262 x 100 mm
Longueur (impériale) 262 mm
Largeur (métrique) 100 mm
Poids (métrique) 47 g