Learn More
Ansell Gants étanches résistants au froid et au PVC ActivArmr™ 97 681
Code produit 15930147 Tous les produits Ansell Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
8
9
10
11
Conditionnement:
6 paires
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions unitSize
15930147 8 6 paires
15940147 9 6 paires
15950147 10 6 paires
15960147 11 6 paires
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 15930147 Fournisseur Ansell Code fournisseur 97681080
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    133.35€
    86.71€ / 6 paires
    Économisez 46.64€
    34% de réduction
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Un revêtement en acrylique isolant associé à la technologie RIPEL™ permet de garder les mains sèches et chaudes pendant une longue période de temps. Le revêtement en PVC améliore les capacités de préhension et reste flexible, même dans les condition
  • Le revêtement en mousse PVC offre adhérence et flexibilité à des températures descendant jusqu'à  -25 °C (-15 °F)
  • RIPEL™ La technologie empêche les liquides de pénétrer pour garder les mains sèches et chaudes.
  • La conception à deux couches protège les risques liquides et mécaniques, tout en offrant chaleur et confort
  • Suffisamment fin pour manipuler de petits objets, mais suffisamment protecteur pour les environnements difficiles
  • Aide à prévenir les engelures
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Taux d’abrasion ANSI ANSI 3
Certifications / conformité (Europe) EN 420:2003 + A1:2009 ; catégorie II
Coating Material PVC
Couleur Bleu
Cut Resistance Rating ANSI A2
Finition externe Non texturés
Hand Spécifique
Matériau Nylon
Type de produit Gants résistants au froid
Dimensions 8
Norme EN388 2231B
À utiliser avec (application) Transformation de denrées alimentaires, infrastructure, maintenance, pétrole et gaz
Type de manchette de gant Manchette
Matériau de revêtement Acrylique
Séries ActivArmr™ 976-81
Température (impériale) min. -15°F
Température (métrique) min. -25°C