Learn More
Ansell Gants étanches résistants au froid et au PVC ActivArmr™ 97 681
Code produit 15960147 Tous les produits Ansell Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
8
9
10
11
Conditionnement:
6 paires
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions Conditionnement
15960147 11 6 paires
15930147 8 6 paires
15940147 9 6 paires
15950147 10 6 paires
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 15960147 Fournisseur Ansell Code fournisseur 97681110
En stock
Un revêtement en acrylique isolant associé à la technologie RIPEL™ permet de garder les mains sèches et chaudes pendant une longue période de temps. Le revêtement en PVC améliore les capacités de préhension et reste flexible, même dans les condition
  • Le revêtement en mousse PVC offre adhérence et flexibilité à des températures descendant jusqu'à  -25 °C (-15 °F)
  • RIPEL™ La technologie empêche les liquides de pénétrer pour garder les mains sèches et chaudes.
  • La conception à deux couches protège les risques liquides et mécaniques, tout en offrant chaleur et confort
  • Suffisamment fin pour manipuler de petits objets, mais suffisamment protecteur pour les environnements difficiles
  • Aide à prévenir les engelures
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Taux d’abrasion ANSI ANSI 3
Certifications / conformité (Europe) EN 420:2003 + A1:2009 ; catégorie II
Coating Material PVC
Couleur Bleu
Cut Resistance Rating ANSI A2
Finition externe Non texturés
Hand Spécifique
Matériau Nylon
Type de produit Gants résistants au froid
Dimensions 11
Norme EN388 2231B
À utiliser avec (application) Transformation de denrées alimentaires, infrastructure, maintenance, pétrole et gaz
Type de manchette de gant Manchette
Matériau de revêtement Acrylique
Séries ActivArmr™ 976-81
Température (impériale) min. -15°F
Température (métrique) min. -25°C