Learn More
Ansell Gants de sécurité électrique ActivArmr classe 0, jaunes, 11 po.
Code produit 17835561 Tous les produits Ansell Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
10
10,5
11
12
7
8
8,5
9
9,5
Conditionnement:
1 paire
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions unitSize
17835561 7 1 paire
17845561 8 1 paire
17855561 8,5 1 paire
17865561 9 1 paire
17875561 9,5 1 paire
17885561 10 1 paire
17895561 10,5 1 paire
17805571 11 1 paire
17815571 12 1 paire
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Code produit 17835561 Fournisseur Ansell Code fournisseur RIG011Y070
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les gants de sécurité électrique ActivArmr offrent un ajustement, un confort et des performances ultimes pour la sécurité et la protection des électriciens.
  • Grand confort
  • Latex de caoutchouc naturel, pour une durabilité et une flexibilité optimales
  • Forme de main ergonomique, pour réduire la fatigue au niveau des mains
  • Manchette évasée permettant de porter d’autres vêtements en-dessous et d’améliorer la ventilation
  • Finition durcie offrant une surface plus lisse pour un enfilage et un retrait plus facile et une meilleure protection
  • Conformes à l’ensemble des normes NFPA, OSHA et CSA en vigueur
  • Écologiques
  • Procédé de fabrication exclusif
  • Site de production certifié ISO 14001
  • Les gants de sécurité électrique de classe 0 offrent une protection contre les arcs de classe 1 conformément à la norme EN 61482-1-2
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications / conformité (Europe) Numéro CE, catégorie III, EN 420:2003, EN 420:2003 + A1:2003, classe 0
Couleur Jaune
Hand Spécifique
Matériau Caoutchouc naturel en latex
Type de produit Gants de protection électrique
Dimensions 7
À utiliser avec (application) Applications présentant un risque de tension de contact, entreprises d’électricité, fabrication et réparation de moteurs hybrides, réparations et opérations d’entretien dans tous les environnements industriels (MRO), réparation et entretien des transports en commun, entretien d’alimentations, réparation et transmission, réparation de systèmes de télécommunications à proximité de fils électriques
Couleur de manchette de gant Jaune
Type de manchette de gant Ourlé
Séries RIG011Y
Longueur (impériale) 11 in
Longueur (métrique) 280 mm
Tension 1000/1500