Learn More
Ansell Gants de sécurité électrique ActivArmr classe 1, noirs, 14 po
Code produit 17805591 Tous les produits Ansell Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
6
8
9
10
11
12
Conditionnement:
1 paire
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions unitSize
17805591 6 1 paire
17815591 8 1 paire
17825591 9 1 paire
17835591 10 1 paire
17845591 11 1 paire
17855591 12 1 paire
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 17805591 Fournisseur Ansell Code fournisseur RIG114B060
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les gants de sécurité électrique ActivArmr offrent un ajustement, un confort et des performances ultimes pour la sécurité et la protection des électriciens.
  • Grand confort
  • Latex de caoutchouc naturel, pour une durabilité et une flexibilité optimales
  • Forme de main ergonomique, pour réduire la fatigue au niveau des mains
  • Manchette évasée permettant de porter d’autres vêtements en-dessous et d’améliorer la ventilation
  • Finition durcie offrant une surface plus lisse pour un enfilage et un retrait plus facile et une meilleure protection
  • Conformes à l’ensemble des normes NFPA, OSHA et CSA en vigueur
  • Écologiques
  • Procédé de fabrication exclusif
  • Site de production certifié ISO 14001
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications / conformité (Europe) Numéro CE, catégorie III, EN 420:2003, EN 420:2003 + A1:2003, classe 1
Couleur Noir
Hand Spécifique
Matériau Caoutchouc naturel en latex
Type de produit Gants de protection électrique
Dimensions 6
À utiliser avec (application) Applications présentant un risque de tension de contact, entreprises d’électricité, fabrication et réparation de moteurs hybrides, réparations et opérations d’entretien dans tous les environnements industriels (MRO), réparation et entretien des transports en commun, entretien d’alimentations, réparation et transmission, réparation de systèmes de télécommunications à proximité de fils électriques
Couleur de manchette de gant Noir
Type de manchette de gant Ourlé
Séries RIG114B
Longueur (impériale) 14 in
Longueur (métrique) 360 mm
Tension 7500/11250