Learn More
Ansell ActivArmr Gants Classe 0 - RIG014R
Code produit 17888128 Tous les produits Ansell Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
7
8
9
10
11
12
Conditionnement:
10 paires
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions unitSize
17888128 7 10 paires
17898128 8 10 paires
17808138 9 10 paires
17868128 10 10 paires
17878128 11 10 paires
17975152 12 10 paires
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 17888128 Fournisseur Ansell Code fournisseur RIG014R070
 Article restreint
Expédition estimée: 13-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
ActivArmr Les gants de classe 0 - RIG014R sont des gants de protection électrique durables, assurant sécurité et utilisation quotidienne.
  • Les gants isolants électriques sont fabriqués à partir de latex de caoutchouc naturel à l’aide d’un processus de trempage respectueux de l’environnement exclusif pour une souplesse et une dextérité exceptionnelles.
  • Leur forme ergonomique respecte la position naturelle de la main et des doigts afin de réduire la fatigue des mains.
  • La large manchette évasée permet de porter les gants par-dessus les vêtements
  • Ils arborent également une finition lisse pour faciliter l’enfilage et le retrait.
  • Certifiés pour la résistance à l’acide (catégorie A), à l’ozone (catégorie Z) et aux températures très basses (catégorie C)
  • Applications présentant un risque de tension de contact AC maximum 1000 V (CC maximum 1500)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Arcs électriques Clasificación de arco de APC 1, certificado contra arco eléctrico según IEC Normas 614821-2:2014 y ATSM F2675:2021
Certifications / conformité (Europe) Número CE, etiqueta Ecovadis, EN ISO 21420:2020, EN 60903:2003, EPI categoría ELÉCTRICA, Categoría III, Clasificación de arco de APC 1, ASTM D120, EN388:2016, Cumple con REACH
Couleur Rouge
Hand Spécifique
Matériau Caoutchouc naturel
Type de produit Gants de sécurité électrique
Dimensions 7
À utiliser avec (équipement) Application avec risque de tension de contact MRO ) Répartition et entretien du transit de masse, entretien, réparation et transmission de l’alimentation, réparation téléphonique à proximité des fils électriques
Type de manchette de gant Manchette
Longueur (impériale) 14 in
Longueur (métrique) 360 mm
Tension 1 000 VA, 1 500 DC