Description
- Les gants isolants électriques sont fabriqués à partir de latex de caoutchouc naturel à l’aide d’un processus de trempage respectueux de l’environnement exclusif pour une souplesse et une dextérité exceptionnelles.
- Leur forme ergonomique respecte la position naturelle de la main et des doigts afin de réduire la fatigue des mains.
- La large manchette évasée permet de porter les gants par-dessus les vêtements
- Ils arborent également une finition lisse pour faciliter l’enfilage et le retrait.
- Certifiés pour la résistance à l’acide (catégorie A), à l’ozone (catégorie Z) et aux températures très basses (catégorie C)
- Applications présentant un risque de tension de contact AC maximum 1000 V (CC maximum 1500)
Spécification
Spécification
| Arcs électriques | Clasificación de arco de APC 1, certificado contra arco eléctrico según IEC Normas 614821-2:2014 y ATSM F2675:2021 |
| Certifications / conformité (Europe) | Número CE, etiqueta Ecovadis, EN ISO 21420:2020, EN 60903:2003, EPI categoría ELÉCTRICA, Categoría III, Clasificación de arco de APC 1, ASTM D120, EN388:2016, Cumple con REACH |
| Couleur | Rouge |
| Hand | Spécifique |
| Matériau | Caoutchouc naturel |
| Type de produit | Gants de sécurité électrique |
| Dimensions | 8 |
| À utiliser avec (équipement) | Application avec risque de tension de contact MRO ) Répartition et entretien du transit de masse, entretien, réparation et transmission de l’alimentation, réparation téléphonique à proximité des fils électriques |
| Type de manchette de gant | Manchette |
| Longueur (impériale) | 14 in |
| Afficher plus |